Learn More
3M™ Blaue Schutzoveralls mit weißem Rückeneinsatz aus Polypropylen auf SMS-Basis
Click to view available options
Größe:
Groß
Höhe (metrisch):
174 bis 181 cm
Breite (metrisch) Brustkorb:
100 to 108 cm
Beschreibung
- Product Type: Protective Coverall
- Material: SMS Non-Woven Polypropylene
- Hood: 3-Panel
- Closure: 2-Way Zip and Storm Flap
- Seams: Serged
- Waist: Elasticated
- Ankles: Elasticated
- Cuff: Knitted
- Weight: 54 gsm
- Protection: Nuclear Particulate Resistance (EN 1073-2), Type 5 Dust (EN ISO 13982-1), Type 6 Liquid Splash (EN 13034), Flame-Spread Resistant (ISO 14116 Index 1), and Antistatic (EN 1149-5)
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | Groß |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylene, SMS |
Farbe | Blue |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Knit |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |