Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Blue Super Duty Autoclavable SMS Muff Cover
This 88 g/m2 SMS Autoclavable Muff Cover provides a microbial barrier ideal for pharmaceutical production applications.
1690.00 CHF - 3370.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Runder Deckel |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Verschlusstyp | Elastisch |
Farbe | Dunkelblau |
Einwegprodukt | Single-use |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17964136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-03 |
1,3 bis 2,54 cm | 1,27 bis 2,54 cm |
1690.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17974126
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-04 |
2,54 bis 4,4 cm | 2,54 bis 4,4 cm |
1690.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17984136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-05 |
4,4 bis 6,4 cm | 4,4 bis 6,35 cm |
1865.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17964126
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-06 |
5,1 bis 7 cm | 5,1 bis 7 cm |
2040.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17914146
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-07 |
6,4 bis 10,2 cm | 6,35 bis 10,2 cm |
2220.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17984126
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-08 |
8,9 bis 10,2 cm | 8,9 bis 10,2 cm |
2395.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17974136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-09 |
10,2 bis 14 cm | 10,2 bis 14 cm |
2485.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17994126
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-12 |
14 bis 20,3 cm | 14 bis 20,3 cm |
3370.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17914136
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-16 |
20,3 bis 30,5 cm | 20,3 bis 30,5 cm |
2220.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17934146
|
Keystone Cleanroom Products™
MFKCRP600-18 |
25,4 bis 35,6 cm | 25,4 bis 35,6 cm |
2355.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Eliminate the need for cutting sheets of sterilization wrapping materials and securing them with autoclave tape and rubber bands
- Cost effective, time saving approach standardizes the equipment preparation process, minimizes particulate generation, while also ensuring good aseptic technique upon removal after sterilization
- Eliminates autoclave tape residue
- Designed for autoclave cycles (121°C to 135°C)
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation and setup of equipment
- Hydrophobic and resists tearing and punctures
- Lint-free
- Manufactured and packaged in ISO certified cleanrooms
- Conveniently packaged: 100 covers per heat-sealed and labeled poly bag
- Certificates of Conformance sent with all shipments
- Made in USA
Spezifikation
Runder Deckel | |
Elastisch | |
Single-use | |
Unsteril |
Autoklavierbar | |
Dunkelblau | |
Verstärkter, mehrschichtiger Kunststoff | |
121°bis 135 °C |