man
Test
chevron-down
Sprache auswählen
Englisch
Italienisch
Deutsch
Französisch
Search
Bestellstatus
Schnellbestellung
Support
Anmelden Registrieren
chevron-down
chevron-down
Learn More
Home
Products
Möbel
Sitzmöbel
Stühle und Hocker
Blue Seats
11957264
Print
Blue Seats
Height: 540mm
Brand:
mb2 AT3XB1D1NE2D6016
View more versions of this product
Product Code.
11957264
276.00 CHF
/ 1 Stück
Quantity
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Specifications
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Certificates
Accessories and Spare Parts
Special Offers
Specifications
Produkttyp
High-form chair
Farbe
Blue
Höhe (metrisch)
540 mm
Aufnahmevermögen
5 Wheels
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers