missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Arbeitsschuhe, blau
Antistatic and autoclavable at 121°C. High slip resistance.
14.65 CHF - 83.53 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
---|---|
Farbe | Blue |
Modell | 9610 |
Beständig gegen | Static |
Produkttyp | Controlled Environments Shoes |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15273715
|
ABEBA™
9610-35/36 |
58.60 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15293715
|
ABEBA™
9610-37/38 |
||||||||
15166946
|
ABEBA™
9610-41/42 |
41/42 | |||||||
15203725
|
ABEBA™
9610-39/40 |
||||||||
15196946
|
ABEBA™
9610-43/44 |
43/44 |
83.53 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15106956
|
ABEBA™
9610-45/46 |
63.05 CHF
1 Paar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoclavable, sterilisable special material
- Blue
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
- DOUBLE SIZES, please use even size when placing your order (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
9610 | |
Controlled Environments Shoes |
Blue | |
Static |