Learn More
SHOWA™ Blue Chemical Resistant Gloves, Model CS710
33.75 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- A double-dipped nitrile coating offers robust durability, whilst the seamless liner and natural latex-free composition ensure comfort during long periods of wear.
- Enhanced grip from the foamed nitrile palm coating provides extra grip, even in oily or slippery environments.
Spezifikation
Chlorinated | No |
Farbe | Blue |
Finger Thickness (English) | 57.8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 1.47 mm |
Latex Free | Yes |
Material | Nitrile, Polyester |
Palm Thickness (English) | 57.8 mil |
Palm Thickness (Metric) | 1.47 mm |
Größe | 11 |
Dicke (angloamerikanisch) | 57.8 mil |