Learn More
Fisherbrand™ Blaue Kappen für randlose Reagenzgläser
Verschlüsse für randlose Reagenzgläser.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Bacti-Caps™ bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
- Passend für randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 19 mm
- Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten
- Sie bestehen aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff, so dass sie gegen Kulturmedien, die meisten Säuren, Laugen, Alkohole und Ester beständig sind
Spezifikation
Kappe | |
Blau | |
Randlose Reagenzgläser mit einem Außendurchmesser von 19 mm |
19 mm | |
100/Packung |