missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Blaue Laborflaschen aus Borosilikatglas
Die Witeg™ Laborflaschen aus blauem Borosilikatglas sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar und eignen sich zum Aufbewahren, Mischen und Vermengen Ihrer Medien.
107.00 CHF - 476.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 4796 |
---|---|
Produkttyp | Laborflasche |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11827860
|
Witeg™
5 526 100 BL |
100 ml |
107.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11897860
|
Witeg™
5 526 500 BL |
500 ml |
149.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11837860
|
Witeg™
5 526 002 BL |
2000 ml |
476.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Blaue Graduierungsmarken
- Borosilikatglas
Spezifikation
ISO 4796 | |
Laborflasche |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts