Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF3, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF 3, die Papierbögen sind hochrein und ideal für die Blotting-Chromatographie.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-520-200200N
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15992800
  • 139.31 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Diese hochreine Papiersorte eignet sich nicht nur für Blotting und Chromatographie, sondern eignet sich auch für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen wie in den Biowissenschaften und der Diagnostik.
  • Aus hochreinen Baumwolllintern für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots.
  • Keine Additive zur Vermeidung von Interferenzen während des Transfers.
  • Gütegrad BF-3 eignet sich ideal für die Erhöhung und Aufrechterhaltung des Transports von Flüssigkeit aus dem Puffer und als Pufferreservoir in Kapillaren- und Semidry-Blotting-Methoden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kapillaranstieg: 130 mm/10 min, Gewicht: 330 g/m2, 100/Packung
0.76 mm
BF3
200 mm
200 x 200 mm
Bogen
200 mm