Learn More
Karl Hecht™ Blutausstrich-Objektträger
Ein ausgezeichnetes Zubehör für die mikroskopische Untersuchung von Blutproben.
Marke: Karl Hecht™ 40619010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß Undritz
- CE-Kennzeichnung
- Klarglas
- Beide Seiten poliert
- Abgeschrägte Kanten und Ecken
- Dicke von 1,6 bis 1,7 mm
- Abmessungen: ca. 40 x 20 mm
Spezifikation
Undritz Blutausstrich-Objektträger | |
Mikroskopische Blutuntersuchung |