Learn More
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
Click to view available options
No. of Places:
1
3
18
30
32
Beschreibung
Eine Vielzahl von Blöcken für jede Anwendung
- Blöcke aus Aluminiumlegierung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 3 x 22 mm, 12 x 12–13 mm, 6 x 6 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine Kompaktmodelle) |
Material | Aluminiumlegierung |
No. of Places | 3 |
Typ | Block |
Enthält | 22 mm, 13 mm und 6 mm Durchmesser |