Learn More
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
Click to view available options
4 x 50 ml-Block mit konischem Boden
Beschreibung
Eine Vielzahl von Blöcken für jede Anwendung
- Blöcke aus Aluminiumlegierung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 mL |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine Kompaktmodelle) |
Material | Aluminiumlegierung |
No. of Places | 4 |
Typ | Block |