Learn More
Novus Biologicals™ Blocking Buffer for Fluorescent Western Blot
Marke:  Novus Biologicals™ NBP3-23441
Artikelnummer. 18602065
  • 292.00 CHF / 50 Milliliter
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
50 mL
Western Blot
Store at 4°C. Do not freeze.