Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ rote Fluoreszenzkontrolle
BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ rote Fluoreszenzkontrolle
Marke: Invitrogen™ 14750100
620.73 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red Fluorescent Control ist ein idealer Indikator der Lipid-vermittelten Transfektionseffizienz für RNAi-Experimente, insbesondere für solche, bei denen Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagenz verwendet wird. Die Sequenz der BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red Fluorescent Control ist nicht homolog zu bekannten Genen, welche die Induktion unspezifischer zellulärer Vorgänge verhindern, verursacht durch das Einbringen des Duplex in Zellen. Die BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red Fluorescent Control weist folgende Merkmale auf:Spezifikation
Die BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ rote Fluoreszenzkontrolle wird in einer Konzentration von 20 µM geliefert. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 12 Monate stabil. |
|
Fluoreszent | |
RNA-Transfektion | |
Alexa Fluor™, BLOCK-iT™ | |
2 x 125 μl | |
Trockeneis |
Transfektionskontrolle | |
RNA | |
Alexa Fluor 555 | |
Transfektionskontrolle mit roter Fluoreszenz | |
siRNA |