Learn More
Invitrogen™ Human BLK, His Tag Recombinant Protein
BLK plays an important role in B-cell activation.
842.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001706 |
---|---|
Gen-Alias | BLK, MGC10442 |
Kinase-Familie | SRC Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15448483
|
Invitrogen™
PR6635A |
100μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10442523
|
Invitrogen™
PV4073 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11563507
|
Invitrogen™
PV3683 |
10 μg |
842.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
B-lymphoid tyrosine kinase (BLK) is a non-receptor tyrosine kinase that belongs to the Src family of kinases.
Spezifikation
NP_001706 | |
SRC Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
BLK, MGC10442 | |
Human | |
His Tag |