Learn More
Interscience Homogenisator JumboMix 3500VW400-3500ml, mit Fenster, Timer 31-360 s.
JumboMix 3500 W CC ermöglicht die schnelle und einfache Homogenisierung großer Proben. Mit einer breiten Fenstertür ist für eine permanente Kontrolle über das Mischen und somit für ein stets perfektes Ergebnis gesorgt.
Marke:  Interscience 032230
Artikelnummer. 10283271
  • 15935.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Einstellbare Drehzahl, Zeit und Mischstärke
  • Optimale Extraktion von Bakterien in weniger als 60 Sekunden
  • Variable Drehzahl 1,5 – 3 – 4,5 – 6 Hübe/Sekunde
  • Variable Mischzeit (1 Sekunde – 1 Stunde oder ohne Laufzeitbegrenzung/mit Countdown)
  • An jede Probe angepasstes Mischen
  • Multifunktionaler Bildschirm für einfache Steuerung
  • Nebeneinander liegende Stabanschläge für einfaches Einsetzen des Beutels
  • Dichter Verschluss zur Vermeidung von Leckagen an der Oberseite des Beutels
  • Vollständig öffnende Tür (270°)
  • Click & Clean™ Click-On Paddel
  • Zu den Anwendungen gehören Sterilitätstests an Einwegprodukten, Trichinentests von Schweinefleisch, Mikrobiologie, industrielles Mischen, Risikobewertung und mehr
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interscience Homogenisator JumboMix 3500VW400-3500ml, mit Fenster, Timer 31-360 s. > Kapazität: 400 bis 3,500 ml