Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ kompakte automatische Bürette mit LDPE-Flasche
BLAUBRAND™ kompakte automatische Bürette enthält eine 1000 ml LDPE-Flasche und einen blauen Schellbachstreifen.
Marke:  BRAND™ 23819
Artikelnummer. 10013494
  • 171.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen.
  • Einfache Reparatur
  • Alle Einzelkomponenten sind austauschbar.
  • Klasse AS, DE-M Markierung Borosilikatglas 3.3
  • Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Lieferung mit Chargennummer und beiliegendem Chargenzertifikat in der Originalverpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
0,02 ml
12 Monate
Borosilikatglas 3.3
1000 ml-Flasche aus LDPE
Klasse AS