Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben der Klasse A
Aus Borosilikatglas und konform mit der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben der Klasse A sind auf eine genaue Flüssigkeitsfüllmenge bei einer bestimmten Temperatur kalibriert. Als Enghals- oder Weithalsausführung in verschiedenen Größen lieferbar. Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Kennzeichnung.
Marke: BRAND™ 36848
47.03 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21985" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Messkolben Klasse A
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
- Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
- Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
- Mit Stopfen aus Polypropylen und DE-M-Kennzeichnung
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
50 ml | |
± 0.08 ml | |
2 Stück | |
A | |
14/23 |
DIN EN ISO 1042 | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
Weit | |
Ja | |
Stopfen |