Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Mikrobüretten aus Borosilikatglas mit Spindel aus PTFE
Aus Borosilikatglas. Die BRAND™ Blaubrand™ Mikrobüretten aus Borosilikatglas mit PTFE-Spindel sind für eine bestimmte Volumenabgabe kalibriert.
Marke: BRAND™ 24597
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3. bis DIN EN ISO 385)
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Hammerschlagstruktur
- Schellbachstreifen
- Enthält austauschbaren Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel
- Gestell im Lieferumfang enthalten
- Alle BLAUBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
- Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
Spezifikation
5 ml | |
Borosilikatglas | |
Schellbachstreifen | |
Glas | |
Klasse AS |
900 mm | |
0.01 mL | |
lateral | |
±0,01 mL | |
DIN EN ISO 385 |