Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Messkolben Klasse A USP, mit Zertifikat
Aus Borosilikatglas der Klasse A gemäß DIN EN ISO 1042-Normen. Mit Polypropylen-Stopfen. Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
Marke:  BRAND™ 956952
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15861198
  • 72.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas, Klasse A.
  • Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
  • Mit Polypropylen-Stopfen.
  • Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme. (TC, In)
  • Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
500 ml
± 0.20 ml
A
DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage
Klar
Borosilikatglas
2 Stück
19/26