Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Messkolben Klasse A USP, mit Zertifikat
Aus Borosilikatglas der Klasse A gemäß DIN EN ISO 1042-Normen. Mit Polypropylen-Stopfen. Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
Marke:  BRAND™ 956938
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15801158
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas, Klasse A.
  • Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
  • Mit Polypropylen-Stopfen.
  • Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme. (TC, In)
  • Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
5 mL
±0.020 ml
A
DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage
Klar
Borosilikatglas
2 Stück
10/19