missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Messkolben Klasse A USP, mit Zertifikat
Aus Borosilikatglas der Klasse A gemäß DIN EN ISO 1042-Normen. Mit Polypropylen-Stopfen. Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
Marke: BRAND™ 956953
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas, Klasse A.
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Mit Polypropylen-Stopfen.
- Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme. (TC, In)
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
1000 mL | |
± 0.30 ml | |
A |
DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
1 Stück | |
24/29 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur