Learn More
BRAND™ Blaubrand™ 100 ml-Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Aus Borosilikatglas der Klasse A und gemäß DIN EN ISO 1042-Normen. Der BRAND™ Blaubrand™ USP-Messkolben aus Borosilikatglas der Klasse A mit Glasstopfen wird mit einem USP-Chargenzertifikat geliefert. USP-Einzelzertifikat auf Anfrage erhältlich. Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens.
Marke:  BRAND™ 36979
63.46 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15173078
  • 70.60 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas, Klasse A.
  • Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme. (TC, Zoll)
  • Glasstopfen im Lieferumfang enthalten.
  • Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens.
  • Mit USP-Chargenzertifikat. USP-Einzelzertifikat auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Glas
100 ml
±0.08 ml USP
A
DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage.
Klar
Borosilikatglas
2 Stück
14/23