Learn More
BRAND™ Blaubrand™ 100 ml-Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Aus Borosilikatglas der Klasse A und gemäß DIN EN ISO 1042-Normen. Der BRAND™ Blaubrand™ USP-Messkolben aus Borosilikatglas der Klasse A mit Glasstopfen wird mit einem USP-Chargenzertifikat geliefert. USP-Einzelzertifikat auf Anfrage erhältlich. Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens.
Marke: BRAND™ 36975
42.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas, Klasse A.
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme. (TC, Zoll)
- Glasstopfen im Lieferumfang enthalten.
- Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens.
- Mit USP-Chargenzertifikat. USP-Einzelzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Glas | |
20 ml | |
±0.02 ml USP | |
A |
DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage. | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
2 Stück | |
10/19 |