Learn More
Axygen™ Automationspipettenspitzen zum Aufhängen für Hamilton Microlab™ der Serien Star und Nimbus™
Geeignet für Hamilton MICROLAB STAR und Nimbus Automatisierte Liquid-Handling-Arbeitsstationen
Marke: Axygen™ HTF-50-CBK-HTR-S-5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Axygen bietet eine Alternative für Ihr Hamilton™ STARline-System.
Diese Spitzen sind:
- Nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Erhältlich in den Ausführungen unsteril, steril, ohne Filter und mit Filter
- Erhältlich als transparente Spitzen oder Spitzen aus leitfähigem schwarzem Polypropylen
- Erhältlich als 96 Well-Gestell mit hängenden Spitzen, als verschachteltes Spitzengestell und als individuelles auf dem Deck sitzendes Gestell
- Entwickelt für Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus und Nimbus™ Arbeitsstationen
Spezifikation
50 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Sie sind in vier Größen erhältlich und speziell für die Anwendung mit Hamilton™ Liquid-Handling-Plattformen konzipiert und ermöglichen Präzisionspipettierung in einem breiten Spektrum von Anwendungen | |
Automatisierung | |
Hamilton MICROLAB Nimbus |
Gefiltert | |
Schwarz | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Hängende Pipettenspitze | |
5 Gestelle/Packung, 12 Packungen/Karton | |
Polypropylen |