Learn More
Scie Plas Plattengeltrockner, schwarz, Vakuum/Heizgerät
Geringes Gewicht für mühelosen Transport
Marke: Scie Plas GD5040-230V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sockel aus Gussaluminium
- Hitzebeständige Schutzbeschichtung
- Anwenderfreundliches Bedienfeld (Edelstahl)
- Geringes Gewicht für mühelosen Transport
- Trocknet 330 mm x 500 mm Sequenziergele in nur 30 Minuten
- Trocknet schnell mehrere kleine Gele
- Gleichmäßige Wärmeverteilung über eine 800 W-Heizmembran
- Präzise Temperaturregelung bis 90° zu C
- 5h Zeitschaltuhr für Heizelement und Vakuumpumpe, in Schritten von 1 Min
- Durchsichtige Abdeckung zur Sicht auf den Trocknungsprozess
Aktiver Transferbereich: 34 X 45 cm (L x B)
Durchsatz: Ein TVS1400-Gel oder bis zu 15 Mini-Gele (10 x 10 cm)
Zeitschaltuhr-Bereich: 0 bis 5 Stunden
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur (bis 90° C)
Empfohlene Trocknungsbedingungen: 40 Min. bei 80° C lagern
Erforderliche Durchflussrate der Vakuumquelle:
Spezifikation
Geltrocknungstablett |