Learn More
Fisherbrand™ Schwarze Verschlüsse
Bacti-Caps™ sind aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff und bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Wissenschaft, Forschung und anderen Labors.
29.55 CHF - 34.80 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Kappe |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Randlose Reagenzgläser |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11527153
|
Fisherbrand™
|
19 mm |
34.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11582652
|
Fisherbrand™
|
25 mm |
29.55 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bacti-Caps™ für Reagenzgläser ohne Rand
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
- Sie eignen sich für alle Standardgrößen von Reagenzgläsern und passen auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm
- Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten
- Die Bacti-Caps™ bestehen aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff, so dass sie gegen Kulturmedien, die meisten Säuren, Laugen, Alkohole und Ester beständig sind
- Verbessertes Kulturwachstum
- farbcodiert
- Kontrollierter Gasaustausch
Spezifikation
Kappe | |
Schwarz | |
Randlose Reagenzgläser |