Learn More
Bismuth-Titanisopropoxid, 5 % w/v in Isopropanol, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bismuth titanium isopropoxide |
Farbe | Gelb |
Verpackung | ChemSeal™ Flaschen |
Strukturformel | BiTi[OCH(CH3)2]7 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN1219 |
Empfindlichkeit | Feuchtigkeitsempfindlich |
Formelmasse | 670.48 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |