Learn More
Bismuth Nitrate Pentahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical B/3200/48
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
80°C | |
10035-06-0 | |
Solid | |
BiN3O9·5H2O | |
485.07g/mol |
30°C | |
Weiß | |
100 g | |
149157 |