Learn More
Bismut(III)-oxychlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
54.87 CHF - 560.79 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-59-9
Summenformel BiClO
Molekulargewicht (g/mol) 260.43
InChI-Schlüssel BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
IUPAC-Name Oxobismut;hydrochlorid
SMILES O=[Bi].Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15289866
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
453840500
50 g
54.87 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15299866
View Documents
Thermo Scientific Acros
453842500
250 g
177.89 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
15279866
View Documents
Thermo Scientific Acros
453840010
1 kg
560.79 CHF
1 Kilogramm
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Chemical Identifiers
7787-59-9
260.43
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
Oxobismut;hydrochlorid
BiClO
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
6328152
O=[Bi].Cl
Specifications
Bismuth(III) oxychloride
77.0 to 82.5% (Bi)
O=BiCl
bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Oxobismut;hydrochlorid
6328152
97%
7787-59-9
BiClO
15,1274
Solubility in water: insoluble.
O=[Bi].Cl
260.43
260.43
Rein
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
GHS-P-Hinweis
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 232-122-7
Product Identifier
  • Bismuth oxychloride
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.