Learn More
Bismut(III)-nitrat-Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 80.0°C |
Chemischer Name oder Material | Bismuth(III) nitrate pentahydrate |
Schmelzpunkt | 30.0°C |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Complexometry) |
Strukturformel | Bi(NO3)3·5H2O |
Merck Index | 15,1271 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: may decompose. |
Formelmasse | 485.07 |
Reinheit (%) | 98% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bismuth(III) nitrate pentahydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.