Learn More
Bis-(trimethylsilyl)-methan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 132°C to 133°C |
Chemischer Name oder Material | Bis(trimethylsilyl)methane |
Schmelzpunkt | -71°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1734530 |
Flammpunkt | 12°C (53°F) |
Formelmasse | 160.41 |
Reinheit (%) | 98% |
Brechungsindex | 1.417 |