Learn More
Bis-(trimethylsilyl)-carbodiimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10736573
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1000-70-0
Summenformel C7H18N2Si2
Molekulargewicht (g/mol) 186.4
MDL-Nummer MFCD00051538
InChI-Schlüssel KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine
PubChem CID 70473
IUPAC-Name N,N'-Bis(trimethylsilyl)methandiimin
SMILES C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(trimethylsilyl)carbodiimide
Schmelzpunkt -23°C
Farbe Beige bis Gelb oder Weiß
Dichte 0.8210g/mL
Siedepunkt 164°C
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4330 to 1.435
Menge 25 g
Relative Dichte 0.821
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 186.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Brocken