Learn More
[Bis(Trifluoracetoxy)jod]Benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10303912
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2712-78-9
Summenformel C10H5F6IO4
Molekulargewicht (g/mol) 430.03
MDL-Nummer MFCD00009672
InChI-Schlüssel PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trifluoroacetoxy iodo benzene, pifa, unii-659sfv27xs, bis-trifluoroacetoxyiodobenzene, phenylbis trifluoroacetato-o iodine, bis i,i-trifluoroacetoxy iodobenzene, iodine, phenylbis trifluoroacetato-o, bis trifluoracetoxy-iodobenzene, bis trifluoroacetoxy phenyl iodane
PubChem CID 102317
IUPAC-Name [Phenyl-(2,2,2-Trifluoracetyl)oxy-$l^{3 }-iodanyl]2,2,2-trifluoracetat
SMILES C1=CC=C(C=C1)I(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121°C to 125°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3CO2)2IC6H5
Menge 10 g
Fieser 09,54
Merck Index 15, 7406
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvent
Formelmasse 430.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ¢Bis(trifluoroacetoxy)iodo!benzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.