Learn More
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0), weißgrau kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0) |
Farbe | Weiß |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,toluene. Insoluble in alcohol and water. |
Formelmasse | 667.29 |
Physikalische Form | Kristallin |