Learn More
Bis(tri-tert.-Butylphosphin)palladium(0), Pd 20.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442047
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Kopplungsreaktionen, Heck-Kopplungen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter inerter Atmosphäre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53199-31-8
Summenformel C24H54P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 511.06
MDL-Nummer MFCD03094580
InChI-Schlüssel MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
PubChem CID 2734558
IUPAC-Name bis(tri-tert-butylphosphane) palladium
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis (tri-tert-butylphosphine)palladium (0)
Schmelzpunkt 258°C to 272°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene benzene,slight soluble in chloroform and acetone. Decomposes in water.
Formelmasse 511.06
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 20.9%
Physikalische Form Pulver