Learn More
Bis(Tri-o-tolylphosphine)Palladium(0), Pd 14.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437095
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Luftempfindlich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69861-71-8
Summenformel C42H42P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 715.166
MDL-Nummer MFCD12911908
InChI-Schlüssel CUBIJGNGGJBNOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tri-o-tolylphosphine palladium 0, pd o-tol 3p 2, bis tris 2-methylphenyl phosphine palladium, bis tris 2-tolyl phosphine palladium, palladium, bis tris 2-methylphenyl phosphine, bis tris 2-methylphenyl phosphane palladium
PubChem CID 10952654
IUPAC-Name palladium;tris(2-methylphenyl)phosphan
SMILES CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.[Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0)
Schmelzpunkt 220°C to 225°C
Farbe Weiß bis gelb
Prozentgehaltsbereich Pd 14.9%
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 715.16
Physikalische Form Kristallin