Learn More
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amin, ChiPros™, 99 %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397249
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine play a very extensive role of making chirally optically active drugs and compounds. Also as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+)-Bis[(R)-1-Phenylethyl]amine spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Herstellung chiral optisch aktiver Medikamente und Verbindungen. Auch als Zwischenprodukte.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23294-41-9
Summenformel C16H19N
Molekulargewicht (g/mol) 225.34
MDL-Nummer MFCD00243088
InChI-Schlüssel NXLACVVNHYIYJN-UHFFFAOYNA-N
Synonym +-bis r-1-phenylethyl amine, r-bis r-1-phenylethyl amine, bis r-alpha-methylbenzyl amine, +-bis r-1-phenylethy amine hydrochloride, 1r-1-phenyl-n-1r-1-phenylethyl ethanamine, bis 1r-1-phenylethyl amine, r,r-bis-1-phenylethyl amin, +-bis-r-1-phenylethyl amine hydrochloride
PubChem CID 5702599
IUPAC-Name bis(1-phenylethyl)amine
SMILES CC(NC(C)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
Siedepunkt 98°C (0.3 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 225.34
Reinheit (%) 99%