Learn More
Bis(phenylsulfonyl)methan, 99 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(phenylsulfonyl)methane |
CAS | 3406-02-8 |
Schmelzpunkt | 121.0°C to 122.0°C |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Summenformel | C13H12O4S2 |
Strukturformel | (C6H5SO2)2CH2 |
Menge | 25 g |
Synonym | 2-phenylsulfonyl acetophenone, 2-phenylsulfonylacetophenone, 1-phenyl-2-phenylsulfonyl ethanone, acetophenone, 2-phenylsulfonyl, 2-benzenesulfonyl-1-phenylethanone, ethanone, 1-phenyl-2-phenylsulfonyl, 1-phenyl-2-phenylsulphonyl ethan-1-one, alpha-phenylsulfonylacetophenone, 2-benzenesulfonyl-1-phenylethan-1-one, 1-phenyl-2-phenylsulfonyl ethan-1-one |