Learn More
Bis-(pentafluorphenyl)-carbonat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491038
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Bis(pentafluorophenyl) carbonate is a reagent used as a carbonyl equivalent and for various coupling reactions, especially for azapeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(pentafluorphenyl)-Karbonat ist ein Reagenz, das als Carbonyläquivalent und für verschiedene Kupplungsreaktionen, insbesondere für Azapeptide, verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat und Methylenchlorid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59483-84-0
Summenformel C13F10O3
Molekulargewicht (g/mol) 394.12
MDL-Nummer MFCD00368353
InChI-Schlüssel IOVVFSGCNWQFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pentafluorophenyl carbonate, bis perfluorophenyl carbonate, dipentafluorophenylcarbonate, pentafluorophenyl carbonate, di-pentafluorophenyl carbonate, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl carbonate, carbonic acid bis pentafluorophenyl ester, dpfpc, acmc-209mds
PubChem CID 2734833
IUPAC-Name bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) carbonate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(pentafluorophenyl) carbonate
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Strukturformel (C6F5O)2CO
Menge 1 g
Beilstein 2029727
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethyl acetate and methylene chloride.
Formelmasse 394.12
Reinheit (%) ≥98%