Learn More
Bis(p-Tolyl)phosphinoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498058
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Bis(p-tolyl)phosphine oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(p-oTlyl)Phosphinoxid wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2409-61-2
Summenformel C14H14OP+
Molekulargewicht (g/mol) 229.239
MDL-Nummer MFCD01445489
InChI-Schlüssel ZHIPXAFNKGZMSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis p-tolyl phosphine oxide, di-p-tolylphosphine oxide, bis 4-methylphenyl phosphine oxide, di p-tolyl phosphine oxide, phosphine oxide, bis 4-methylphenyl, 1-methyl-4-4-methylphenylphosphoroso benzene, bis-p-tolylphosphine oxide, oxo bis-p-tolyl phosphonium, bis 4-tolyl phosphine oxide, ksc916e3n
PubChem CID 13357841
IUPAC-Name Bis(4-methylphenyl)-oxophosphonium
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[P+](=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(p-tolyl)phosphine oxide
Menge 1 g
Beilstein 2804632
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 230.29
Reinheit (%) 98%