Learn More
Bis(p-toluolsulfonyl)methan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433507
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15310-28-8
Summenformel C15H16O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 324.41
MDL-Nummer MFCD00032255
InChI-Schlüssel XLOXYWLRAKCDQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ditosylmethane, bis-toluene-4-sulfonyl-methane, 1-methyl-4-4-methylbenzenesulfonyl methanesulfonyl benzene, 1,1'-methanediyldisulfonyl bis 4-methylbenzene, acmc-20allu, bis p-tolylsulfonyl methane, bis p-toluenesulfonyl methane, bis-toluene-4-sulfonyl methane, 1,1'-methylenedisulfonyl bis 4-methylbenzene, benzene,1,1'-methylenebis sulfonyl bis 4-methyl
PubChem CID 275690
IUPAC-Name 1-Methyl-4-[(4-methylphenyl)sulfonylmethylsulfonyl]benzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(p-toluenesulfonyl)methane
Schmelzpunkt 137°C to 139°C
Menge 250 mg
Formelmasse 324.42
Reinheit (%) 97%