Learn More
Bis(di-tert.-Butyl-Phenylphosphin)palladium(0), Pd 19.3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417115
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52359-17-8
Summenformel C28H46P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 551.04
MDL-Nummer MFCD15071400
InChI-Schlüssel KJTQUBRAVOMHKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium, bis bis 1,1-dimethylethyl phenylphosphine, di-tert-butyl phenyl phosphane-palladium 2/1, bis di-tert-butyl phenyl phosphane palladium
PubChem CID 71365671
IUPAC-Name bis(di-tert-butyl(phenyl)phosphane) palladium
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis (di-tert-butyl-phenylphosphine)palladium (0)
Farbe Weiß
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 551.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 19,3%
Physikalische Form Kristallin