Learn More
Bis(benzonitril)palladium(II)-Chlorid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667874
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14220-64-5
Summenformel C14H10Cl2N2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 383.57
MDL-Nummer MFCD00013123
InChI-Schlüssel QQPSWGUJSPTOSH-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis benzonitrile palladium chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, trans-bis benzonitrile palladium ii chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, 500mg, palladium 2+ bis benzonitrile dichloride
PubChem CID 10271322
IUPAC-Name Benzonitril; Palladium(2+); Dichlorid
SMILES Cl[Pd++](Cl)([N]#CC1=CC=CC=C1)[N]#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 120.0°C
Farbe Orange bis Braun
Elementanalytik 99.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5CN)2PdCl2
Menge 10 g
Fieser 01,56; 05,31; 06,45; 09,44; 10,31; 13,34
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, toluene, chloroform
Formelmasse 383.55
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.