Learn More
Bis-(Acetonitril)-Palladium(II)-Chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742574
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14592-56-4
Summenformel C4H6Cl2N2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 259.42
MDL-Nummer MFCD00013122
InChI-Schlüssel XGPJSRXOBCGBMN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Palladium(2+)-bis(acetonitril)dichlorid
SMILES CC#N.CC#N.Cl[Pd++]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(acetonitrile)palladium(II) chloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Braun-Rost bis Orange
Elementanalytik 98.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CN)2PdCl2
Menge 5 g
Fieser 13,33; 15,28; 16,25; 17,30; 01,1015; 03,254; 04,435
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 259.4
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(acetonitrile)palladium(II) chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.