Learn More
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(4-methoxyphenyl)disulfide |
Schmelzpunkt | 37°C to 41°C |
Siedepunkt | 200°C (3 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1914789 |
Formelmasse | 278.39 |
Reinheit (%) | 97% |