Learn More
Bis(4-fluorphenyl)methan, ≥98 %
Artikelnummer. 11440207
Click to view available options
Menge:
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 457-68-1
Summenformel C13H10F2
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
MDL-Nummer MFCD00000360
InChI-Schlüssel DXQVFHQUHOFROC-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethane, 1,1'-methylenebis 4-fluorobenzene, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl methyl benzene, benzene, 1,1'-methylenebis 4-fluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl methyl benzene, 4,4'-difluorodiphenylamine, bis-4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenyl methane, 1,1-methylenebis 4-fluorobenzene
PubChem CID 96094
IUPAC-Name 1-fluor-4-[(4-fluorphenyl)methyl]Benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-fluorophenyl)methane
Schmelzpunkt 27°C to 30°C
Dichte 1.145
Siedepunkt 265°C
Flammpunkt 134°C (273°F)
Brechungsindex 1.536
Menge 25 g
Beilstein 1956387
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 204.22
Reinheit (%) ≥98%