Learn More
Bis(4-fluorphenyl)-ether, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357885
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 330-93-8
Summenformel C12H8F2O
Molekulargewicht (g/mol) 206.19
MDL-Nummer MFCD00013552
InChI-Schlüssel UUKHFGSOCZLVJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-fluorophenyl ether, 4,4'-oxybis fluorobenzene, 4-fluorophenyl ether, 4,4'-difluorodiphenyl ether, 1-fluoro-4-4-fluorophenoxy benzene, 1,1'-oxybis 4-fluorobenzene, unii-9r9o553twz, p-fluorophenyl ether, benzene, 1,1'-oxybis 4-fluoro
PubChem CID 67615
IUPAC-Name 1-fluoro-4-(4-fluorophenoxy)benzene
SMILES FC1=CC=C(OC2=CC=C(F)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-fluorophenyl) ether
Dichte 1.23
Siedepunkt 240°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.5375
Menge 1 g
Beilstein 2559168
Formelmasse 206.19
Reinheit (%) 98%