Learn More
Bis(4-chlorophenylthio)Methan, 99 %
Artikelnummer. 11479497
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2393-97-7
Summenformel C13H10Cl2S2
Molekulargewicht (g/mol) 301.24
MDL-Nummer MFCD00041407
InChI-Schlüssel NTZBITFHYUVXFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-chlorophenylthio methane, bis 4-chlorophenyl thio methane, 1-chloro-4-4-chlorophenyl sulfanylmethylsulfanyl benzene, 1-chloro-4-4-chlorophenyl sulfanyl methyl sulfanyl benzene, acmc-20alnn, bis-4-chlorophenylthio methane, methane, bis p-chlorophenyl-thio, bis-4-chlor-phenylmercapto-methan, 4-chloro-1-4-chlorophenylthio methylthio benzene
PubChem CID 137579
SMILES ClC1=CC=C(SCSC2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-chlorophenylthio)methane
Schmelzpunkt 45°C to 48°C
Siedepunkt 193°C to 195°C (2 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2216758
IUPAC-Name 1-Chlor-4-({[(4-chlorphenyl)sulfanyl]methyl}sulfanyl)benzol
Formelmasse 301.26
Reinheit (%) 99%