Learn More
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneaceton)Palladium(0 ), Pd1 2 %-14 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496886
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneaceton)Palladium(0 ), kommt als Katalysator in der pharmazeutischen Forschung zum Einsatz.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 811862-77-8
Summenformel C42H44O10Pd
Molekulargewicht (g/mol) 815.22
MDL-Nummer MFCD07369799
InChI-Schlüssel RTGAJOPJZJDWAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium 0, pd dmdba 2, bis 353'5'-dimethoxydibenzylideneace, bis 3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone palladium
PubChem CID 24777333
SMILES [Pd].COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1.COC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OC)=CC(OC)=C2)=CC(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Schmelzpunkt 170°C to 178°C
Farbe Rot
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name bis(1,5-bis(3,5-dimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one) palladium
Formelmasse 815.23
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 13%
Physikalische Form Pulver