Learn More
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneaceton)Palladium(0 ), Pd1 2 %-14 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneaceton)Palladium(0 ), kommt als Katalysator in der pharmazeutischen Forschung zum Einsatz.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneaceton)Palladium(0 ), kommt als Katalysator in der pharmazeutischen Forschung zum Einsatz.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) |
Schmelzpunkt | 170°C to 178°C |
Farbe | Rot |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | 1,5-Bis(3,5-dimethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-on;palladium |
Formelmasse | 815.23 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 13% |
Physikalische Form | Pulver |